Learn More
N6-{[(2-feniletil)amino]carbonotioil}lisina (PEITC-Lys), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-{[(2-Phenylethyl)amino]carbonothioyl}lysine (PEITC-Lys) |
| CAS | 1211456-36-8 |
| Fórmula molecular | C15 H23 N3 O2 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N6-[[(2-Phenylethyl)amino]thioxomethyl]-L-lysine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23N3O2S/c16-13(14(19)20)8-4-5-10-17-15(21)18-11-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,16H2,(H,19,20)(H2,17,18,21)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | OC([C@H](CCCCNC(NCCC1=CC=CC=C1)=S)N)=O |
| Nombre IUPAC | N6-(fenetilcarbamotioil)-L-lisina |
| Peso molecular (g/mol) | 309.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.15 |