Learn More
N6-(2-Phenylethyl)adenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16440007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440007 50 mg 50 miligramos
16410946 200 mg 200 miligramos
16404706 100 mg 100 miligramos
16403618 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16440007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101854
MedChemExpress N6-(2-Phenylethyl)adenosine (N6-Phenethyladenosine), an adenosine derivative, is a potent adenosine receptors (AR) agonist with Ki values of 11.8 nM, 30.1 nM, 0.63 nM for rat A1AR, human A1AR and hA3AR, respectively.
N6-(2-Phenylethyl)adenosine (N6-Phenethyladenosine), an adenosine derivative, is a potent adenosine receptors (AR) agonist with Ki values of 11.8 nM, 30.1 nM, 0.63 nM for rat A1AR, human A1AR and hA3AR, respectively.
Specifications
Nombre del producto químico o material N6-(2-Phenylethyl)adenosine
CAS 20125-39-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N5O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo N6-Phenethyladenosine N6-Phenylethyladenosine
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (269.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CC=CC=C4)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 371.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation