Learn More
N6-(2-Isopentenil)adenina, TRC
Código de producto. 30134208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134208 500 mg 500 miligramos
17980755 100 mg 100 miligramos
17971145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI874605500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2365-40-4
Fórmula molecular C10H13N5
Peso molecular (g/mol) 203.24
Sinónimo 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine, N-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-9H-purin-6-amine, 2Ip, 6-(3-Methyl-2-buten-1-ylamino)purine, 6-(δ2-Isopentenylamino)purine, 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine, 6-Isopentenyladenine, 6-N-(3-Methylbut-2-enylamino)purine, 6-[(3-Methyl-2-butenyl)amino]purine, Bryokinin, DMAA, Enadenine, IPA, Isopentenyladenine, N-(3-Methyl-2-butenyl)-1H-purin-6-amine, N-(3-Methyl-2-butenyl)adenine, N-(γ,γ-Dimethylallyl)adenine, N6-(2-Isopentenyl)adenine, N6-(3-Methyl-2-butenyl)adenine, N6-(δ2-Isopentenyl)adenine, N6-(δ2-Isopentenyl)aminopurine, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)aminopurine, N6-Isopentenyladenine, NSC 106958;
Nombre IUPAC N-(3-metilbut-2-enilo)-7H-purina-6-amina
SMILES CC(=CCNC1=C2C(=NC=N2)NC=N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-(2-Isopentenyl)adenine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1171