Learn More
N6-(2-hidroxietil)-2'-desoxiadenosina, TRC
Código de producto. 30391705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391705 25 mg
30389854 100 mg
30389599 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94198525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137058-94-7
Fórmula molecular C12H17N5O4
Peso molecular (g/mol) 295.29
Sinónimo 2'-Deoxy-N-(2-hydroxyethyl)adenosine
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-[6-(2-hidroxietilamino)purina-9-il]-2-(hidroximetil)oxolán-3-ol
SMILES O[C@H]1C[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NCCO)=NC=N3)O[C@@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-(2-Hydroxyethyl)-2'-deoxyadenosine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N5O4/c18-2-1-13-11-10-12(15-5-14-11)17(6-16-10)9-3-7(20)8(4-19)21-9/h5-9,18-20H,1-4H2,(H,13,14,15)/t7-,8+,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1281