Learn More
N6-(2-cloro-6-metil-4-pirimidinil)-2-metil-4,6-quinolindiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-(2-Chloro-6-methyl-4-pyrimidinyl)-2-methyl-4,6-quinolinediamine |
| CAS | 852808-01-6 |
| Fórmula molecular | C15H14ClN5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClN5/c1-8-5-12(17)11-7-10(3-4-13(11)18-8)20-14-6-9(2)19-15(16)21-14/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,20,21) |
| SMILES | Cc1cc(Nc2ccc3nc(C)cc(N)c3c2)nc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-N-(2-cloro-6-metilpirimidin-4-il)-2-metilquinolina-4,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 299.76 |