Learn More
N6-[2-(2-Furanil)-2-oxoetil]-L-lisina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30009377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009377 50 mg 50 miligramos
30012009 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86402550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157974-36-2
Fórmula molecular C12H20Cl2N2O4
Peso molecular (g/mol) 327.2
Sinónimo (S)-2-Amino-6-((2-(furan-2-yl)-2-oxoethyl)amino)hexanoic Acid Dihydrochloride
SMILES OC([C@@H](N)CCCCNCC(C1=CC=CO1)=O)=O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N6-[2-(2-Furanyl)-2-oxoethyl]-L-lysine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O4.2ClH/c13-9(12(16)17)4-1-2-6-14-8-10(15)11-5-3-7-18-11;;/h3,5,7,9,14H,1-2,4,6,8,13H2,(H,16,17);2*1H/t9-;;/m0../s1