Learn More
N5-Metillamamotrigine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N5-Methyllamotrigine |
| CAS | 1373243-86-7 |
| Fórmula molecular | C10H9Cl2N5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-(2,3-Dichlorophenyl)-N5-methyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9Cl2N5/c1-14-9-8(16-17-10(13)15-9)5-3-2-4-6(11)7(5)12/h2-4H,1H3,(H3,13,14,15,17) |
| SMILES | CNc1nc(N)nnc1c2cccc(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 6-(2,3-diclorofenil)-5-N-metil-1,2,4-triazina-3,5-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 270.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0235 |