Learn More
N5-(5-Hidroxi-4,6-dimetil-2-pirimidinil)-L-ornitina Hidrocloruro Hidratado, TRC
Código de producto. 30401178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401178 25 mg
30395713 2.5 mg
30405982 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82580525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195143-52-3
Fórmula molecular C11H18N4O3 .HCl . xH2O
Peso molecular (g/mol) 254.29
Sinónimo Argpyrimidine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-[(5-hidroxi-4,6-dimetilpirimidina-2-il)amino]ácido pentanoico
SMILES Cc1nc(NCCC[C@H](N)C(=O)O)nc(C)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N5-(5-Hydroxy-4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-L-ornithine Hydrochloride Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N4O3/c1-6-9(16)7(2)15-11(14-6)13-5-3-4-8(12)10(17)18/h8,16H,3-5,12H2,1-2H3,(H,17,18)(H,13,14,15)/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1379
Porcentaje de pureza >95%