Learn More
N5-(1-Iminoetil) L-Cloruro de Ornitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-N5-(1-Iminoethyl) Ornithine, Hydrochloride |
| CAS | 150403-88-6 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N3 O2 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15N3O2.ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-5-(etanimidoilamino)ácido pentanoico; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 209.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0931 |