Learn More
N4-Metilcitidina, TRC
Código de producto. 30010615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010615 25 mg 25 miligramos
30009189 5 mg 5 miligramos
30006108 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB42656825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10578-79-7
Fórmula molecular C10H15N3O5
Peso molecular (g/mol) 257.24
Sinónimo 1-[3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-Yl]-4-(Methylamino)Pyrimidin-2-One
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]-4-(metilamino)pirimidina-2-una
SMILES CN=C1NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Methylcytidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O5/c1-11-6-2-3-13(10(17)12-6)9-8(16)7(15)5(4-14)18-9/h2-3,5,7-9,14-16H,4H2,1H3,(H,11,12,17)/t5-,7-,8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1012