Learn More
N4-metil-5-(3,4,5-trimetoxibencil)-pirimidina-2,4-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30049124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049124 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049124 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0093.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N4-metil-5-(3,4,5-trimetoxibencil)-pirimidina-2,4-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
CAS 92653-78-6
Nombres de analitos o componentes N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H20 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Amino-4-methylamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N4O3/c1-17-14-10(8-18-15(16)19-14)5-9-6-11(20-2)13(22-4)12(7-9)21-3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H3,16,17,18,19)
SMILES CNc1nc(N)ncc1Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2
Nombre IUPAC 4-N-metil-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 304.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1535 g/mol