Learn More
N4-isobutilquinolina-3,4-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30462188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462188 4 x 25 mg -
30051071 25 mg 25 miligramos
30049378 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462188 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1158.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N4-isobutilquinolina-3,4-diamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline
CAS 99010-09-0
Nombres de analitos o componentes 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3,4-Quinolinediamine, N4-(2-methylpropyl)-, 3-Amino-4-(isobutylamino)quinoline, 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline, N'-(2-Methylpropyl)quinoline-3,4-diamine, Imiquimod Related Compound E
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3/c1-9(2)7-16-13-10-5-3-4-6-12(10)15-8-11(13)14/h3-6,8-9H,7,14H2,1-2H3,(H,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)CNc1c(N)cnc2ccccc12
Nombre IUPAC 4-N-(2-metilpropil)quinolina-3,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 215.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1422 g/mol