Learn More
N4-isobutilquinolina-3,4-diamina, Mikromol™
Descripción
N4-isobutilquinolina-3,4-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline |
| CAS | 99010-09-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3,4-Quinolinediamine, N4-(2-methylpropyl)-, 3-Amino-4-(isobutylamino)quinoline, 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline, N'-(2-Methylpropyl)quinoline-3,4-diamine, Imiquimod Related Compound E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3/c1-9(2)7-16-13-10-5-3-4-6-12(10)15-8-11(13)14/h3-6,8-9H,7,14H2,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)CNc1c(N)cnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-N-(2-metilpropil)quinolina-3,4-diamina |
| Mostrar más |