Learn More
Clorhidrato de N4-isobutilquinolina-3,4-diamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N4-isobutilquinolina-3,4-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride |
| CAS | 935521-01-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride, 3,4-Quinolinediamine, N4-(2-methylpropyl)-, hydrochloride (1:1), Imiquimod Related Compound E as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3.ClH/c1-9(2)7-16-13-10-5-3-4-6-12(10)15-8-11(13)14;/h3-6,8-9H,7,14H2,1-2H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CNc1c(N)cnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-N-(2-metilpropil)quinolina-3,4-diamina;clorhidrato |
| Mostrar más |