Learn More
Clorhidrato de N4-isobutilquinolina-3,4-diamina, Mikromol™
Código de producto. 30050140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050140 100 mg 100 miligramos
30052668 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050140 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1158.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N4-isobutilquinolina-3,4-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride
CAS 935521-01-0
Nombres de analitos o componentes N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride, 3,4-Quinolinediamine, N4-(2-methylpropyl)-, hydrochloride (1:1), Imiquimod Related Compound E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3.ClH/c1-9(2)7-16-13-10-5-3-4-6-12(10)15-8-11(13)14;/h3-6,8-9H,7,14H2,1-2H3,(H,15,16);1H
SMILES Cl.CC(C)CNc1c(N)cnc2ccccc12
Nombre IUPAC 4-N-(2-metilpropil)quinolina-3,4-diamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 251.76
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1189 g/mol