Learn More
N4-Hidroxicitosina (>90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-Hydroxycytosine |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4-5-2-1-3(6-4)7-9/h1-2,9H,(H2,5,6,7,8) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0382 |