Learn More
N4-Hidroxicitosina (>90%), TRC
Código de producto. 30403721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403721 250 mg -
30404920 50 mg 50 miligramos
30406308 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH805078250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20555-88-8
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.1
Sinónimo 6-(Hydroxyamino)-2(1H)-pyrimidinone
Nombre IUPAC 6-(hidroxiamino)-1H-pirimidina-2-una
SMILES ONC1=CC=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Hydroxycytosine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4-5-2-1-3(6-4)7-9/h1-2,9H,(H2,5,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0382