Learn More
N4-etil-2'-desoxicitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-Ethyl-2'-deoxycytidine |
| CAS | 70465-61-1 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2'-Deoxy-N-ethylcytidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N3O4/c1-2-12-9-3-4-14(11(17)13-9)10-5-7(16)8(6-15)18-10/h3-4,7-8,10,15-16H,2,5-6H2,1H3,(H,12,13,17)/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| SMILES | CCNC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| Nombre IUPAC | 4-(etilamino)-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 255.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.122 |