Learn More
N4-benzoilcitosina, TRC
Código de producto. 30335812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335812 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30335812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2079051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Benzoylcytosine
CAS 26661-13-2
Fórmula molecular C11H9N3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)benzamide, 4-(Benzoylamino)-2(1H)-pyrimidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9N3O2/c15-10(8-4-2-1-3-5-8)13-9-6-7-12-11(16)14-9/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16)
SMILES O=C(N1)N=CC=C1NC(C2=CC=CC=C2)=O
Nombre IUPAC N-(2-oxo-2,3-dihidropirimidin-4-il)benzamida
Peso molecular (g/mol) 215.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.07