Learn More
N4-benzoilcitosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15509533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15509533 25 g 25 g
15599523 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15509533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460540250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 26661-13-2 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26661-13-2
Fórmula molecular C11H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 215.21
Número MDL MFCD00239434
Clave InChI XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n4-benzoylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoylcytosine, n-4-benzoyl cytosine, benzamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl benzamide, benzamide, n-2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxohydropyrimidin-4-yl benzamide, n-2-oxo-1h-pyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoyl cytosine
PubChem CID 309343
Nombre IUPAC N-(2-oxo-1H-pirimidin-6-il)benzamida
SMILES O=C(NC1=CC=NC(=O)N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Benzoylcytosine
Punto de fusión >300.0°C
Análisis elemental 59.86 to max. 62.93% min. Carbon 19.04 to max. 20.01% min. Nitrogen
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N4-Benzoylcytosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.