missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals N4-Benzoil-2'-fluoro-2'-deoxicitidina, 98 %

Código de producto. 15437059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15437059 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15437059 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65736.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 146954-76-9 | C16H16FN3O5 | 349.32 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Applications
N4-Benzoil-2′-fluoro-2′-deoxicitidina se utiliza como intermedio orgánico.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes, calor. Almacenar en el refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N4-Benzoyl-2'-fluoro-2'-deoxycytidine
CAS 146954-76-9
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C16H16FN3O5
Número MDL MFCD22373353
Cantidad 1 g
Sinónimo n4-benzoyl-2'-fluoro-2'-deoxycytidine, n-1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl benzamide, cytidine, n-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro, rhcokfxbqwnmhe-bpggguhbsa-n, n-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluorocytidine
Clave InChI RHCOKFXBQWNMHE-UHFFFAOYNA-N
Peso molecular (g/mol) 349.32
PubChem CID 54266478
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.