Learn More
N4-Benzoil-2'-desoxi-5'-O-DMT-citidina 3'-CE Phosphoramidite , CVR
Código de producto. 30331893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30331893 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30331893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2079301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Benzoyl-2’-deoxy-5’-O-DMT-cytidine 3’-CE Phosphoramidite
CAS 102212-98-6
Fórmula molecular C46H52N5O8P
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy-cytidine 3'-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine-3'-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N'-diisopropylphosphoramidite], DMT-dC(bz) Phosphoramidite
Fórmula InChI InChI=1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
SMILES O=C1N(C=CC(NC(C2=CC=CC=C2)=O)=N1)[C@@H]3O[C@@H]([C@H](C3)OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)COC(C4=CC=C(OC)C=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=C(OC)C=C6
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopirimidin-1(2H)-il)-2-((bis(4-metoxifenil)(fenil)metoxi)metil)tetrahidrofuran-3-il (2-cianoetil) diisopropilfosforamidita
Peso molecular (g/mol) 833.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.36