Learn More
N4-anisoil-2'-desoxicitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-Anisoyl-2'-deoxycytidine |
| CAS | 48212-99-3 |
| Fórmula molecular | C17H19N3O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O6/c1-25-11-4-2-10(3-5-11)16(23)18-14-6-7-20(17(24)19-14)15-8-12(22)13(9-21)26-15/h2-7,12-13,15,21-22H,8-9H2,1H3,(H,18,19,23,24)/t12-,13+,15+/m0/s1 |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC(=O)N(C=C2)[C@H]3C[C@@H]([C@H](O3)CO)O |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]-4-metoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 361.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.1274 |