Learn More
N4-aminocitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-Aminocytidine |
| CAS | 57294-74-3 |
| Fórmula molecular | C9H14N4O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N4O5/c10-12-5-1-2-13(9(17)11-5)8-7(16)6(15)4(3-14)18-8/h1-2,4,6-8,14-16H,3,10H2,(H,11,12,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | [C@H]1(N2C(NC(NN)C=C2)=O)[C@@H]([C@H](O)[C@H](O1)CO)O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-4-hidrazinilpirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.23 |