Learn More
N4-acetilsulfadimidina (N4-acetilsulfametazina), Mikromol™
Código de producto. 17992666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992666 25 mg 25 miligramos
17971176 100 mg 100 miligramos
30462246 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1311.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N4-acetilsulfadimidina (N4-acetilsulfametazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Sulfamethazine
CAS 100-90-3
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl Sulfamethazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H16 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, Acetanilide, 4'-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-(4,6-dimethyl-2-pyrimidylsulfamyl)- (4CI), 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfadimidine, Acetylsulfamethazine, N-Acetylsulfamethazine, N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, N4-Acetylsulfadimidine, N4-Acetylsulfamethazine, N4-Acetylsulmet, Sulfamethazine-N4-acetyl
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
Nombre IUPAC N-[4-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)sulfamoil]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 320.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320,0943 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.