Learn More
N4-acetildesoxicitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-Acetyldeoxycytidine |
| CAS | 32909-05-0 |
| Fórmula molecular | C11H15N3O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-Acetyl-2'-deoxycytidine, 2'-Deoxy-N-acetylcytidine, N-Acetyldeoxycytidine, N4-Acetyl-2'-deoxycytidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N3O5/c1-6(16)12-9-2-3-14(11(18)13-9)10-4-7(17)8(5-15)19-10/h2-3,7-8,10,15,17H,4-5H2,1H3,(H,12,13,16,18)/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 269.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1012 |