Learn More
N4-acetilcitosina, Mikromol™
Descripción
N4-acetilcitosina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-Acetylcytosine |
| CAS | 14631-20-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N4-Acetylcytosine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H7 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acetamide, N-(2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)-, Acetamide, N-(1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)- (8CI,9CI), Cytosine, N-acetyl- (6CI), N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)acetamide, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-(acetylamino)-, 4-N-Acetylcytosine, N-Acetylcytosine, NSC 210403 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O2/c1-4(10)8-5-2-3-7-6(11)9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11) |
| SMILES | CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-oxo-1H-pirimidin-6-il)acetamida |
| Mostrar más |