Learn More
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium, MedChemExpress
Descripción
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium is efficiently used as a substrate in T7 Polymerase-catalyzed in vitro
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-Acetylcytidine triphosphate sodium |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H14N3Na4O15P3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ac4CTP sodium |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 250 mg/mL (407.75 mM) |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(N=C(C=C1)NC(C)=O)=O)O2)O)[C@H]2COP(OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 613.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 613.12 |
| Mostrar más |