Learn More
N4-acetilcitidina, TRC
Código de producto. 30470188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470188 5 g 5 g
30481002 1 g -
30483549 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6330485G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3768-18-1
Fórmula molecular C11H15N3O6
Peso molecular (g/mol) 285.25
Sinónimo N-Acetylcytidine, 4-Acetylcytidine
Nombre IUPAC N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-2-oxpirimidina-4-il]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Acetylcytidine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N3O6/c1-5(16)12-7-2-3-14(11(19)13-7)10-9(18)8(17)6(4-15)20-10/h2-3,6,8-10,15,17-18H,4H2,1H3,(H,12,13,16,19)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0961