Learn More
N4-acetil-2'-O-metil-citidina, TRC
Código de producto. 30483668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483668 25 mg 25 miligramos
30471600 200 mg -
30483086 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN63302525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113886-71-8
Fórmula molecular C12 H17 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 299.29
Sinónimo N4-Acetyl-2'-O-Methylcytidine
Nombre IUPAC N-[1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metoxixolano-2-il]-2-oxopiriramidina-4-il]acetamida
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Acetyl-2'-O-methyl-cytidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N3O6/c1-6(17)13-8-3-4-15(12(19)14-8)11-10(20-2)9(18)7(5-16)21-11/h3-4,7,9-11,16,18H,5H2,1-2H3,(H,13,14,17,19)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1117