Learn More
N4,5-Dimetildesoxicitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4,5-Dimethyldeoxycytidine |
| CAS | 25406-44-4 |
| Fórmula molecular | C11H17N3O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2'-Deoxy-N,5-dimethyl-cytidine (6CI,7CI,8CI,9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N3O4/c1-6-4-14(11(17)13-10(6)12-2)9-3-7(16)8(5-15)18-9/h4,7-9,15-16H,3,5H2,1-2H3,(H,12,13,17)/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| SMILES | CNC1=NC(=O)N(C=C1C)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 255.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.1219 |