Learn More
N4-(5-Cloro-4-quinolinil)-N1,N1-dietil-1,4-pentanediamina, TRC
Código de producto. 30364009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364009 10 mg 10 miligramos
30355106 50 mg 50 miligramos
30354324 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC54261510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5428-61-5
Fórmula molecular C18H26ClN3
Peso molecular (g/mol) 319.87
Sinónimo 5-Chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]quinoline
Nombre IUPAC 4-N-(5-cloroquinolina-4-il)-1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina
SMILES CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cccc(Cl)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-(5-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)13-7-8-14(3)21-17-11-12-20-16-10-6-9-15(19)18(16)17/h6,9-12,14H,4-5,7-8,13H2,1-3H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1815