Learn More
N4-[5-[[4-[[5-(Acetilhidroxiamino)pentil]amino]-1,4-dioxobutil]hidroxiamino]pentil]-N1-[5-[[3-(2,5-dihidro-2,5-dioxo-1H-pirrol-1-il)-1-oxopropil]amino]pentil]-N1-hidroxibutanodiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N4-[5-[(4-[(5-(Acetylhydroxyamino)pentyl)amino]-1,4-dioxobutyl)hydroxyamino]pentyl]-N1-[5-[(3-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxopropyl)amino]pentyl]-N1-hydroxybutanediamide |
| CAS | 1638156-31-6 |
| Fórmula molecular | C32H53N7O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-(3,11,14,22,25,33-hexaoxo-4,10,15,21,26,32-hexaaza-10,21,32- trihydroxytetratriacontane)maleimide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H53N7O11/c1-25(40)37(48)21-8-2-5-18-33-26(41)11-13-31(46)38(49)22-9-3-6-19-34-27(42)12-14-32(47)39(50)23-10-4-7-20-35-28(43)17-24-36-29(44)15-16-30(36)45/h15-16,48-50H,2-14,17-24H2,1H3,(H,33,41)(H,34,42)(H,35,43) |
| SMILES | O=C(N(CCCCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)O)CCC(NCCCCCN(C(CCC(NCCCCCN(C(C)=O)O)=O)=O)O)=O |
| Nombre IUPAC | N-[5-[acetil(hidroxi)amino]pentil]-N'-[5-[[4-[5-[3-(2,5-dioxopirrol-1-il)propanoilamino]pentil-hidroxiamino]-4-oxobutanoil]amino]pentil]-N'-hidroxibutanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 711.8 |