Learn More
N33-TEG-COOH, MedChemExpress
Código de producto. 16495146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16495146 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16495146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108370
MedChemExpress N33-TEG-COOH (N3-TEG-COOH) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
N33-TEG-COOH (N3-TEG-COOH) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N33-TEG-COOH
CAS 201467-81-4
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H19N3O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo N3-TEG-COOH 14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (360.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (360.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Peso molecular (g/mol) 277.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.27
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death