Learn More
MedChemExpress N3-PEG3-CH2COOH
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 233.22 g/mol |
| CAS | 172531-37-2 |
| Contenido y almacenamiento | Pure form -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PROTAC Linker 14 |
| Objetivo | HBV |