Learn More
N3-metiltimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N3-Methylthymidine |
| CAS | 958-74-7 |
| Fórmula molecular | C11H16N2O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O5/c1-6-4-13(11(17)12(2)10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,3,5H2,1-2H3/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C=C(C)C1=O)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3,5-dimetilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 256.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1059 |