Learn More
N3-metilalbendazol, Mikromol™
Código de producto. 30049538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049538 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049538 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0382.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N3-metilalbendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N3-Methylalbendazole
CAS 1149360-33-7
Nombres de analitos o componentes N3-Methylalbendazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[1-Methyl-6-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester, N3-Methylalbendazole
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O2S/c1-4-7-19-9-5-6-10-11(8-9)16(2)12(14-10)15-13(17)18-3/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3,(H,14,15,17)
SMILES CCCSc1ccc2nc(NC(=O)OC)n(C)c2c1
Nombre IUPAC N-(1-metil-6-propilsulfanilbencimidazol-2-il)carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 279.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1041 g/mol