Learn More
N3-metil esomeprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N3-Methyl Esomeprazole |
| CAS | 1346240-11-6 |
| Fórmula molecular | C18H21N3O3S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (S)-6-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-7-6-13(23-4)8-16(14)21(18)3/h6-9H,10H2,1-5H3/t25-/m0/s1 |
| SMILES | O=[S@](C1=NC2=C(C=C(C=C2)OC)N1C)CC3=C(C(OC)=C(C=N3)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 359.44 |