Learn More
N3-(bencil-D7)-adenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N3-(Benzyl-D7)-Adenine |
| CAS | 147028-87-3 |
| Fórmula molecular | C12 D7 H4 N5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 6[2H7]benzylaminopurine, 2H-BA, 3-(Phenyl-d5-methyl-d2)-3H-purin-6-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])n2cnc(N)c3ncnc23 |
| Nombre IUPAC | 3-[dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 232.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1454 |