Learn More
N3-(6-Metaxilquinolina-8-il)pentano-1,3-diamina (Secaquina), TRC
Código de producto. 30483540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483540 100 mg 100 miligramos
30471260 25 mg 25 miligramos
30481336 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM910003100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2732404-25-8
Fórmula molecular C15 H21 N3 O
Peso molecular (g/mol) 259.347
Sinónimo Secaquine
Nombre IUPAC 3-N-(6-metoxiquinolina-8-il)pentano-1,3-diamina
SMILES CCC(CCN)Nc1cc(OC)cc2cccnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N3-(6-Methoxyquinolin-8-Yl)Pentane-1,3-Diamine (Secaquine)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O/c1-3-12(6-7-16)18-14-10-13(19-2)9-11-5-4-8-17-15(11)14/h4-5,8-10,12,18H,3,6-7,16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.168