Learn More
N2-tritilcandesartán, Mikromol™
Descripción
N2-tritilcandesartán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Trityl Candesartan |
| CAS | 894806-43-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Trityl Candesartan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C43 H34 N6 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 2-Ethoxy-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H34N6O3/c1-2-52-42-44-38-24-14-23-37(41(50)51)39(38)48(42)29-30-25-27-31(28-26-30)35-21-12-13-22-36(35)40-45-47-49(46-40)43(32-15-6-3-7-16-32,33-17-8-4-9-18-33)34-19-10-5-11-20-34/h3-28H,2,29H2,1H3,(H,50,51) |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-etoxi-3-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxílico |
| Mostrar más |