Learn More
N2-tritilcandesartán cilexetilo, Mikromol™
Descripción
N2-tritilcandesartán cilexetilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-Tritylcandesartan Cilexetil |
| CAS | 886999-34-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N2-Tritylcandesartan Cilexetil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C52 H48 N6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, N2-Tritylcandesartan Cilexetil, 1-(cyclohexoxycarbonyloxy)ethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C52H48N6O6/c1-3-61-50-53-46-30-18-29-45(49(59)62-36(2)63-51(60)64-42-25-14-7-15-26-42)47(46)57(50)35-37-31-33-38(34-32-37)43-27-16-17-28-44(43)48-54-56-58(55-48)52(39-19-8-4-9-20-39,40-21-10-5-11-22-40)41-23-12-6-13-24-41/h4-6,8-13,16-24,27-34,36,42H,3,7,14-15,25-26,35H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn(n6)C(c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9 |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-3-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato de 1-(ciclohexoxicarboniloxi)etilo |
| Mostrar más |