Learn More
N2-t-Boc-N6-(biotinamido-6-N-caproylamido)lisina, TRC
Código de producto. 30346048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346048 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30346048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB64250025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-t-Boc-N6-(biotinamido-6-N-caproylamido)lysine
CAS 102910-26-9
Fórmula molecular C27 H47 N5 O7 S
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H47N5O7S/c1-27(2,3)39-26(38)30-19(24(35)36)12-8-10-16-29-20(33)13-5-4-9-15-28-21(34)14-7-6-11-18-17-40-23-22(18)31-25(37)32-23/h18-19,22-23H,4-17H2,1-3H3,(H,28,34)(H,29,33)(H,30,38)(H,35,36)(H2,31,32,37)/t18-,19+,22-,23+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1CS[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-6-[6-[5-[(3aS,6S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,5,6,6a-hexahidrotieno[2,3-d]imidazol-6-il]pentanoilamino]hexanoilamino]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
Peso molecular (g/mol) 585.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.3196