Learn More
N2-(S)-1-etoxicarbonil-3-fenilpropil-N8-trifluoroacetil-L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-N8-trifluoroacetyl-L- |
| CAS | 116169-90-5 |
| Fórmula molecular | C20 H27 F3 N2 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N2-(1S-Ethoxycarbonyl-3-Phenylpropyl)-N6-Trifluoroacetyl-L-Lysine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27F3N2O5/c1-2-30-18(28)16(12-11-14-8-4-3-5-9-14)25-15(17(26)27)10-6-7-13-24-19(29)20(21,22)23/h3-5,8-9,15-16,25H,2,6-7,10-13H2,1H3,(H,24,29)(H,26,27)/t15-,16-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]-6-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 432.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.1872 |