Learn More
N2-(S)-1-Carboxi-3-fenilpropil-L-lisina, TRC
Código de producto. 30004890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004890 50 mg 50 miligramos
17963745 100 mg 100 miligramos
17993505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18122550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138247-43-5
Fórmula molecular C16 H24 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 308.37
Sinónimo Benzenebutanoic acid, α-[[(1S)-5-amino-1-carboxypentyl]amino]-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-[(5-amino-1-carboxypentyl)amino]-, [S-(R*,R*)]-, (αS)-α-[[(1S)-5-Amino-1-carboxypentyl]amino]benzenebutanoic acid, Lisinopril Dihydrate Imp. H (EP)
Nombre IUPAC (2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]ácido hexanoico
SMILES NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl-L-lysine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O4/c17-11-5-4-8-13(15(19)20)18-14(16(21)22)10-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,18H,4-5,8-11,17H2,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1736
Porcentaje de pureza >95%