Learn More
Éster terc-butílico de N2-[(fenilmetoxi)carbonil]-L-lisina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine tert-Butyl Ester |
| CAS | 112157-39-8 |
| Fórmula molecular | C18H28N2O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28N2O4/c1-18(2,3)24-16(21)15(11-7-8-12-19)20-17(22)23-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13,19H2,1-3H3,(H,20,22)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC([C@H](CCCCN)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O |
| Nombre IUPAC | ((benciloxi)carbonil)-L-lisinato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 336.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.2 |