Learn More
N2,N5-Dibenzoilo-4-oxo-L-ornitina-Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30356266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356266 250 mg 250 miligramos
30367955 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417315250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78420-25-4
Fórmula molecular C20H20N2O5
Peso molecular (g/mol) 368.38
Sinónimo 2,5-Di(benzoylamino)-4-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester
SMILES COC(=O)[C@H](CC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)NC(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2,N5-Dibenzoyl-4-oxo-L-ornithine Methyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N2O5/c1-27-20(26)17(22-19(25)15-10-6-3-7-11-15)12-16(23)13-21-18(24)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,17H,12-13H2,1H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1372