Learn More
N2',N2' ' '-[Dithiobis(1-oxo-3,1-propanediyl)]bis[N2'-deacetil-maytansina, TRC
Código de producto. 30011168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011168 25 mg 25 miligramos
30008389 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49418525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 905449-88-9
Fórmula molecular C70H94Cl2N6O20S2
Peso molecular (g/mol) 1474.56
Sinónimo DM1 Dimer
SMILES O=C(C[C@H](OC([C@H](C)N(C)C(CCSSCCC(N(C)[C@@H](C)C(O[C@H]([C@@]([C@H]1[C@@H]2C)(O1)C)CC(N(C)C3=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@]4(O)NC(O[C@H]2C4)=O)=CC(OC)=C3Cl)=O)=O)=O)=O)=O)[C@@]([C@H]5[C@@H]6C)(O5)C)N(C)C7=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@]8(O)NC(O[C@H]6C8)=O)=CC(OC)=C7Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2',N2' ' '-[Dithiobis(1-oxo-3,1-propanediyl)]bis[N2'-deacetyl-maytansine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C70H94Cl2N6O20S2/c1-37-19-17-21-51(91-15)69(87)35-49(93-65(85)73-69)39(3)61-67(7,97-61)53(33-57(81)77(11)45-29-43(27-37)31-47(89-13)59(45)71)95-63(83)41(5)75(9)55(79)23-25-99-100-26-24-56(80)76(10)42(6)64(84)96-54-34-58(82)78(12)46-30-44(32-48(90-14)60(46)72)28-38(2)20-18-22-52(92-16)70(88)36-50(94-66(86)74-70)40(4)62-68(54,8)98-62/h17-22,29-32,39-42,49-54,61-62,87-88H,23-28,33-36H2,1-16H3,(H,73,85)(H,74,86)/b21-17+,22-18+,37-19+,38-20+/t39-,40-,41+,42+,49+,50+,51-,52-,53+,54+,61-,62-,67+,68+,69+,70+/m1/s1