Learn More
N2,N2-Dimethylguanosine, MedChemExpress
Código de producto. 16497477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16497477 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16497477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113137
MedChemExpress N2,N2-Dimethylguanosine is an urinary nucleoside, a primary degradation product of tRNA.
N2,N2-Dimethylguanosine is an urinary nucleoside, a primary degradation product of tRNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2,N2-Dimethylguanosine
CAS 2140-67-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17N5O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 15 mg/mL (48.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N(C)C)NC3=O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 311.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.29
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death