Learn More
N2-Methylguanosine, MedChemExpress
Código de producto. 16484508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16484508 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16484508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111647
MedChemExpress N2-methylguanosine is a modified nucleoside that occurs at several specific locations in many tRNA's.
N2-methylguanosine is a modified nucleoside that occurs at several specific locations in many tRNA's.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N2-Methylguanosine
CAS 2140-77-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N5O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 7.69 mg/mL (25.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(NC)NC3=O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 297.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.27
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Powder